Acide mucochlorique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
M0472-25G M0472-500G
TCIAM0472-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0472-25G TCIAM0472-500G
Acide mucochlorique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide mucochlorique
Formule: C₄H₂Cl₂O₃
MW: 168,96 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135465
Numéro CAS: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d96350ed0c4051f2e0e4c814fa358a7587214d16&vid=d96350ed0c4051f2e0e4c814fa358a7587214d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité