2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1970-1G A1970-5G
TCIAA1970-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA1970-1G TCIAA1970-5G
2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-chlorobenzamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017126
Numéro CAS: 5202-85-7
EINECS: 225-990-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ea3e2578b098bd56bf310c9428da78fd5365ae7&vid=2ea3e2578b098bd56bf310c9428da78fd5365ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité