Bithionol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0865-25G T0865-500G
TCIAT0865-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0865-25G TCIAT0865-500G
Bithionol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Bithionol
Formule: C₁₂H₆Cl₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00055727
Numéro CAS: 97-18-7
EINECS: 202-565-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b78f356cc81a9305bf903cf3c520fd8db3bbe996&vid=b78f356cc81a9305bf903cf3c520fd8db3bbe996&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité