4-Amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A0949-1G A0949-5G
TCIAA0949-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA0949-1G TCIAA0949-5G
4-Amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzamide ≥98.0% (par GC, azote total)
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00008000
Numéro CAS: 1548-74-9
EINECS: 216-285-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8d5337e19149cf9284e71a25914e098e2d8e01&vid=ae8d5337e19149cf9284e71a25914e098e2d8e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité