Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanate
I0398-1G I0398-5G
TCIAI0398-1GEA 77 EUR InStock
TCIAI0398-1G TCIAI0398-5G
Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥95.0% (par GC)
Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064181
Numéro CAS: 73671-79-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&vid=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité