N-Hydroxybenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzhydroxamic acid, N-Hydroxybenzamide
B0061-25G B0061-5G
TCIAB0061-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB0061-25G TCIAB0061-5G
N-Hydroxybenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Hydroxybenzamide
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002109
Numéro CAS: 495-18-1
EINECS: 207-797-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd7b9cbc13c13ab54a5ed8e6470d031b5ea87b7&vid=9bd7b9cbc13c13ab54a5ed8e6470d031b5ea87b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité