Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1602-500G D1602-25G
TCIAD1602-500GEA 269 EUR InStock
TCIAD1602-500G TCIAD1602-25G
Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine
Formule: C₇H₁₂N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00013003
Numéro CAS: 615-50-9
EINECS: 210-431-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e4c82306ae295b16d05b7040e92f6589387481&vid=79e4c82306ae295b16d05b7040e92f6589387481&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité