2,2'-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1674-25G T1674-500G
TCIAT1674-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1674-25G TCIAT1674-500G
2,2'-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] ≥95.0% (par GC)
2,2'-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol]
Formule: C₂₈H₄₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00190577
Numéro CAS: 3294-03-9
EINECS: 221-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&vid=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité