Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dibenzylhydroxylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2004-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD2004-25G
N,N-Dibenzylhydroxylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Dibenzylhydroxylamine


Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004772
Numéro CAS: 621-07-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/95/28978795.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité