(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA0945-1GEA 109 EUR InStock
TCIAA0945-1G TCIAA0945-5G
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,2581 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00015890
Numéro CAS: 64030-44-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/93/28928693.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité