O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1079-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB1079-25G TCIAB1079-5G TCIAB1079-250G
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,62 g/mol
Numéro CAS: 2687-43-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/35/28932935.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité