2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0913-25ML C0913-500ML C0913-100ML
TCIAC0913-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0913-25ML TCIAC0913-500ML TCIAC0913-100ML
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00001631
Numéro CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c15b30eefb8caf44b941b59da588029d37b2fd&vid=62c15b30eefb8caf44b941b59da588029d37b2fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 5.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité