O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
M0343-25G M0343-500G M0343-100G
TCIAM0343-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM0343-25G TCIAM0343-500G TCIAM0343-100G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
MW: 83,515 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05989
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb12669831b3c19fd7e656d9690022a2df2fbd34&vid=bb12669831b3c19fd7e656d9690022a2df2fbd34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité