1-Oxyde de pyridine-3-ol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0492-25G H0492-5G
TCIAH0492-25GEA 102 EUR InStock
TCIAH0492-25G TCIAH0492-5G
1-Oxyde de pyridine-3-ol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-Oxyde de pyridine-3-ol
Formule: C₅H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006200
Numéro CAS: 6602-28-4
EINECS: 229-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e5ea50a132642be4dd3e3e461956bb4e73a7160&vid=5e5ea50a132642be4dd3e3e461956bb4e73a7160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité