Pyrithione zincique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1'-Dioxide, Zinc Pyrithione, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc salt, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc salt
M0633-25G M0633-500G M0633-100G
TCIAM0633-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM0633-25G TCIAM0633-500G TCIAM0633-100G
Pyrithione zincique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pyrithione zincique
Formule: C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn
MW: 317,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067336
Numéro CAS: 13463-41-7
EINECS: 236-671-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=708528199b9eec3a9d1113ce3213adde6a36be1e&vid=708528199b9eec3a9d1113ce3213adde6a36be1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité