(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulphinate
M1066-1G M1066-5G
TCIAM1066-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1066-1G TCIAM1066-5G
(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥97.0% (par HPLC)
(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formule: C₁₇H₂₆O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064472
Numéro CAS: 91796-57-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4772ccd0a53123e8e18dcb7f9f11b2786e2b53&vid=ba4772ccd0a53123e8e18dcb7f9f11b2786e2b53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +195 to +205 deg (C=2, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité