(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
D2735-1G D2735-5G
TCIAD2735-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2735-1G TCIAD2735-5G
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075506
Numéro CAS: 112068-01-6
Merck Index: 14,00155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d009940ccbf6f711fa7869077f1882d797768e&vid=f2d009940ccbf6f711fa7869077f1882d797768e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 99.5 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité