(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane, (2S,3S)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (S,S)-CHIRAPHOS
B2704-1G B2704-100MG
TCIAB2704-1GEA 322 EUR InStock
TCIAB2704-1G TCIAB2704-100MG
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥93.0% (par GC)
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009836
Numéro CAS: 64896-28-2
Merck Index: 14,02063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c0f4d7d321099c9e7cf8d2ffc013d22aba8417e&vid=2c0f4d7d321099c9e7cf8d2ffc013d22aba8417e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -170.0 to -190.0 deg (C=1.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité