Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzylidènecyclohexanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B0385-1G B0385-5G
TCIAB0385-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB0385-1G TCIAB0385-5G
2-Benzylidènecyclohexanone ≥95.0% (par GC)
2-Benzylidènecyclohexanone


Formule: C₁₃H₁₄O
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00070483
Numéro CAS: 5682-83-7
EINECS: 227-144-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8503b8dbe3307132816a892f78f3cc0d5015982&vid=d8503b8dbe3307132816a892f78f3cc0d5015982&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité