(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bestmann Ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
T2565-1G T2565-5G
TCIAT2565-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT2565-1G TCIAT2565-5G
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Formule: C₂₀H₁₅OP
Numéro MDL: MFCD00040613
Numéro CAS: 15596-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9effb0ed4c1277dfdad2162aede07c7041896f4&vid=e9effb0ed4c1277dfdad2162aede07c7041896f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 75.50 to 83.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité