2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T2002-5G T2002-1G
TCIAT2002-5GEA 175 EUR InStock
TCIAT2002-5G TCIAT2002-1G
2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone
Formule: C₂₆H₂₁OP
Point de fusion: 188°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014088
Numéro CAS: 859-65-4
EINECS: 212-727-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&vid=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité