Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA1439-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA1439-25G
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥98.0% (par GC)
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone


Formule: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008774
Numéro CAS: 1439-36-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/39/28929439.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité