2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1734-25G C1734-5G
TCIAC1734-25GEA 186 EUR InStock
TCIAC1734-25G TCIAC1734-5G
2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle ≥96.0% (par GC)
2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00010120
Numéro CAS: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1
Merck Index: 14,02557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abb3d572e5a2b6d1c2bacc23e6fc0a20c2e9d6e0&vid=abb3d572e5a2b6d1c2bacc23e6fc0a20c2e9d6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité