4-Phényl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1184-25GEA 583 EUR InStock
TCIAP1184-25G TCIAP1184-5G TCIAP1184-1G
4-Phényl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione
4-Phényl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione
Formule: C₈H₅N₃O₂
MW: 175,1400 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003148
Numéro CAS: 4233-33-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/15/28991815.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.50 to 24.30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité