4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18482.14EA 65.1 EUR InStock
A18482.14 A18482.22
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥99%
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Formule: C₁₉H₁₃BrO
MW: 337,22 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209630
Numéro CAS: 63242-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité