4-Méthylphénylacétone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(p-Tolyl)propan-2-one
B24728.03 B24728.06
B24728.03EA 33.4 EUR InStock
B24728.03 B24728.06
4-Méthylphénylacétone ≥97%
4-Méthylphénylacétone
Purity: 98% CAS No.: 2096-86-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.20 MDL No.: MFCD00017250
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017250
Numéro CAS: 2096-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité