3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrene
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
018588-10G 018588-25G
FLUO018588-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018588-10G FLUO018588-25G
3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrene
3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrene
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024823
Numéro CAS: 4230-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité