4-Bromo-N,N-diéthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03619.04 L03619.09
L03619.04EA 30.3 EUR InStock
L03619.04 L03619.09
4-Bromo-N,N-diéthylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diéthylaniline
Purity: 97% CAS No.: 2052-06-4 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 269-271° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013530
Formule: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Point d'ébullition: 269…271 °C
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013530
Numéro CAS: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité