4-Bromo-N,N-diéthylaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3027-5GEA 44 EUR InStock
TCIAB3027-5G TCIAB3027-25G
4-Bromo-N,N-diéthylaniline ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-N,N-diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013530
Numéro CAS: 2052-06-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/70/28934470.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité