1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M1378-1G M1378-5G
TCIAM1378-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM1378-1G TCIAM1378-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016902
Numéro CAS: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&vid=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité