α,o-Toluenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2247-25G C2247-5G
TCIAC2247-25GEA 197 EUR InStock
TCIAC2247-25G TCIAC2247-5G
α,o-Toluenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
α,o-Toluenedicarbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00001895
Numéro CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77934a68b2701c7de3c90e3dbcccce22ced260d5&vid=77934a68b2701c7de3c90e3dbcccce22ced260d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité