α,p-Toluenedicarbonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Cyanomethyl)benzonitrile
H54112.06 H54112.03
H54112.06EA 196 EUR InStock
H54112.06 H54112.03
α,p-Toluenedicarbonitrile ≥97%
α,p-Toluenedicarbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 876-31-3 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.499 Boiling Point: 180-181° MDL No.: MFCD03839848
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C
Densité: 1.056
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060305
Numéro CAS: 876-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité