N-Butylphtalimide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Butylisoindoline-1,3-dione, N-(n-Butyl)phthalimide
A16020.06 A16020.14
A16020.06EA 32.1 EUR InStock
A16020.06 A16020.14
N-Butylphtalimide ≥99%
N-Butylphtalimide
Purity: 99% CAS No.: 1515-72-6 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 120-123°/5mm MDL No.: MFCD00039695
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039695
Numéro CAS: 1515-72-6
EINECS: 216-157-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité