Acide 4-isopropylphénylacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05071.03 L05071.06
L05071.03EA 74.1 EUR InStock
L05071.03 L05071.06
Acide 4-isopropylphénylacétique ≥98%
Acide 4-isopropylphénylacétique
Purity: 98+% CAS No.: 4476-28-2 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Melting Point: 51-52° Beilstein Reference: 2328756
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041035
Numéro CAS: 4476-28-2
EINECS: 224-755-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité