Acide trans-dodec-2-enedioïque ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0029-100MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0029-100MG
Acide trans-dodec-2-enedioïque ≥90.0% (par GC)
Acide trans-dodec-2-enedioïque
Formule: C₁₂H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004443
Numéro CAS: 6402-36-4
Merck Index: 14,09576
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/50/28974350.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité