(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
005763-1G 005763-2.5G
FLUO005763-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005763-1G FLUO005763-2.5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631338
Numéro CAS: 261943-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité