Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Synonyms: 2-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
005805-1G 005805-2.5G
FLUO005805-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005805-1G FLUO005805-2.5G
Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631536
Numéro CAS: 261951-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité