Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique
005806-1G 005806-2.5G
FLUO005806-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005806-1G FLUO005806-2.5G
Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique
Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631530
Numéro CAS: 261951-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité