Cyclohexyldiéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0484-25ML D0484-500ML
TCIAD0484-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0484-25ML TCIAD0484-500ML
Cyclohexyldiéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclohexyldiéthylamine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,2804 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00003847
Numéro CAS: 91-65-6
EINECS: 202-087-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afab4ac551562e30f6d89ff1ec1f2860091a68a3&vid=afab4ac551562e30f6d89ff1ec1f2860091a68a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité