Néodyme (III) sulfate octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13185.14EA 225 EUR InStock
13185.14
Néodyme (III) sulfate octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Néodyme (III) sulfate octahydraté
Formule: Nd₂S₃O₁₂·8H₂O
MW: 720,78 g/mol (576,66 anhy)
Point de fusion: 1176 °C
Densité: 2,85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149803
Numéro CAS: 13477-91-3
Merck Index: 14,6450
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité