(R)-(+)-β-Methylphenethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1746-25G M1746-5G
TCIAM1746-25GEA 245 EUR InStock
TCIAM1746-25G TCIAM1746-5G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00216740
Numéro CAS: 28163-64-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ceacb6d4e186abaa584dc4a3ca8fd1271643c0&vid=58ceacb6d4e186abaa584dc4a3ca8fd1271643c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 80.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +35.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité