3,4-Diméthoxyphénylacétone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
L05477.09 L05477.18
L05477.09EA 28 EUR InStock
L05477.09 L05477.18
3,4-Diméthoxyphénylacétone ≥97%
3,4-Diméthoxyphénylacétone
Purity: 97% CAS No.: 776-99-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5358 Boiling Point: 154-158°/12mm Beilstein Reference: 1107410 MDL No.: MFCD00008772
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 154…158 °C (12 mmHg)
Densité: 1.115
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008772
Numéro CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité