3,4-Diméthoxyphénylacétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
V0052-25ML V0052-500ML
TCIAV0052-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAV0052-25ML TCIAV0052-500ML
3,4-Diméthoxyphénylacétone ≥97.0% (par GC)
3,4-Diméthoxyphénylacétone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00008772
Numéro CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&vid=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité