(3H)-Benzofuranne-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1445-25G C1445-5G
TCIAC1445-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC1445-25G TCIAC1445-5G
(3H)-Benzofuranne-2-one ≥98.0% (par GC)
(3H)-Benzofuranne-2-one
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00005856
Numéro CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19db0a76e0cf688bcb0f3126097a8396717bece8&vid=19db0a76e0cf688bcb0f3126097a8396717bece8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité