1-(2-Thiényl)propane-1-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02318.14EA 74.7 EUR InStock
L02318.14 L02318.22 L02318.06
1-(2-Thiényl)propane-1-one ≥98%
1-(2-Thiényl)propane-1-one
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,20 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Densité: 1,124
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005446
Numéro CAS: 13679-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité