1-(2-Thiényl)propane-1-one
Synonyms: 2-Propionylthiophene
001219-100G 001219-25G
FLUO001219-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001219-100G FLUO001219-25G
1-(2-Thiényl)propane-1-one
1-(2-Thiényl)propane-1-one
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005446
Numéro CAS: 13679-75-9
EINECS: 237-182-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité