1-(2-Thiényl)propane-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1097-25G P1097-250G
TCIAP1097-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP1097-25G TCIAP1097-250G
1-(2-Thiényl)propane-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(2-Thiényl)propane-1-one
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,20 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00005446
Numéro CAS: 13679-75-9
EINECS: 237-182-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&vid=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité