2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
C2196-25G C2196-5G
TCIAC2196-25GEA 145 EUR InStock
TCIAC2196-25G TCIAC2196-5G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,4514 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037801
Numéro CAS: 260355-20-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48202c21b8df62aee4f27e95e6ad4d2b3c62410d&vid=48202c21b8df62aee4f27e95e6ad4d2b3c62410d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité