Ferrocenecarbaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
39254.04 39254.09
39254.04EA 77.2 EUR InStock
39254.04 39254.09
Ferrocenecarbaldehyde ≥97%
Ferrocenecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 12093-10-6 Molecular Formula: C11H10FeO Formula Weight: 214.05 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD00001429
Formule: C₁₁H₁₀FeO
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001429
Numéro CAS: 12093-10-6
EINECS: 235-158-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité