Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1053-25G H1053-5G
TCIAH1053-25GEA 252 EUR InStock
TCIAH1053-25G TCIAH1053-5G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100526
Numéro CAS: 17295-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8830ae000e1e126afa58b5c9f173a44426f96551&vid=8830ae000e1e126afa58b5c9f173a44426f96551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité